Learn More
Ácido (S)-alfa-[[(9H-fluoren-9-ilmetoxi)carbonil]amino]-2-naftalenopropanoico, TRC
Código de producto. 30404012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404012 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30404012 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5984701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-alpha-(((9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl)amino)-2-naphthalenepropanoic Acid
CAS 112883-43-9
Fórmula molecular C28H23NO4
Cantidad 1 g
Sinónimo (alphaS)-alpha-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-naphthalenepropanoic Acid, (S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(naphthalen-2-yl)propionic Acid, (S)-N-Fmoc-2-naphthylalanine, Fmoc-Nal(2)-OH, Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-Ala-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35
Peso molecular (g/mol) 437.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.1627