Learn More
(S)-(-)-alfa-(1-Naftil)etilamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10082900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10082900 1 g Frasco de vidrio 1 g
10299723 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10082900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217810010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10420-89-0 | C12H14N | 172.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10420-89-0
Fórmula molecular C12H14N
Peso molecular (g/mol) 172.25
Número MDL MFCD00064179
Clave InChI RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
Sinónimo s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 66325
Nombre IUPAC (1S)-1-naftalen-1-iletanamina
SMILES C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-α-(1-Naphthyl)ethylamine
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Naranja a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 153.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7CH(CH3)NH2
Índice de refracción 1.6217 to 1.6237
Cantidad 1 g
Beilstein 12, III, 3111
Gravedad específica 1.06
Condición de rotación específica - 60.00 (20.00°C c=2,CH3OH)
Rotación específica − 60.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-a-(1-Naphthyl)ethylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.