Learn More
Sal de benzoato de (S)-alogliptina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Alogliptin Benzoate Salt |
| CAS | 1638544-64-5 |
| Fórmula molecular | C18 H21 N5 O2 . C7 H6 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[[6-[(3S)-3-Amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]-benzonitrile Benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21N5O2.C7H6O2/c1-21-17(24)9-16(22-8-4-7-15(20)12-22)23(18(21)25)11-14-6-3-2-5-13(14)10-19;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h2-3,5-6,9,15H,4,7-8,11-12,20H2,1H3;1-5H,(H,8,9)/t15-;/m0./s1 |
| SMILES | CN1C(=O)C=C(N2CCC[C@H](N)C2)N(Cc3ccccc3C#N)C1=O.OC(=O)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 2-[[6-[(3S)-3-aminopiperidin-1-il]-3-metil-2,4-dioxopirimidin-1-il]metil]benzonitrilo; ácido benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 461.513 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 461.206 |