Learn More
MedChemExpress S-Allyl-L-cysteine
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 161.22 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 21593-77-1 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 97.0% |
| Solubilidad | H2O : 16.67 mg/mL (103.40 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Objetivo | Apoptosis |
| Cantidad | 25 mg |