Learn More
MedChemExpress S-Allyl-L-cysteine
Código de producto. 16409376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16409376 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16409376 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYW013573
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress S-Allyl-L-cysteine, one of the organosulfur compounds found in AGE, possess various biological effects including neurotrophic activity, anti-cancer activity, anti-inflammatory activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 161.22 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 21593-77-1
Tipo de producto Natural Products
Pureza 97.0%
Solubilidad H2O : 16.67 mg/mL (103.40 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Objetivo Apoptosis