Learn More
Clorhidrato de (S)-albuterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Albuterol Hydrochloride |
| CAS | 50293-91-9 |
| Fórmula molecular | C13 H21 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (S)-Albuterol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H/t12-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)NC[C@@H](O)c1ccc(O)c(CO)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-[(1S)-2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]-2-(hidroximetil)fenol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 275.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.1288 |