Learn More
Clorhidrato de (S)-adamantilglicina, TRC
Código de producto. 30314259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314259 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30314259 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA20870550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Adamantylglycine Hydrochloride
CAS 102502-64-7
Fórmula molecular C12H20ClNO2
Cantidad 50 mg
Sinónimo (αS)-Amino-tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18NO2.ClH/c13-10(11(14)15)12-4-7-1-8(5-12)3-9(2-7)6-12;/h7-8,10H,1-6,13H2,(H,14,15);1H/t7-,8+,10-,12-;/m1./s1
SMILES N[C@H](C(O)=O)C1(C[C@H]2C3)C[C@H]3C[C@H](C2)C1.Cl
Nombre IUPAC Sal de cloruro de hidrógeno del ácido (S)-2-((3S,5S,7S)-adamantan-1-il)-2-aminoacético
Peso molecular (g/mol) 245.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.12