Learn More
Yoduro de S-Acetiltiocolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482828 25 g 25 g
11462828 1 g 1 g
11472828 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16802.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1866-15-5 | C7H16INOS | 289.175 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1866-15-5
Fórmula molecular C7H16INOS
Peso molecular (g/mol) 289.175
Número MDL MFCD00011819
Clave InChI NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo acetylthiocholine iodide, s-acetylthiocholine iodide, acetylthiocholine diiodide, 2-acetylthioethyltrimethylammonium iodide, 2-acetylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, ethanaminium, 2-acetylthio-n,n,n-trimethyl-, iodide, acetylthiocholinjodid, choline, s-acetylthio-, iodide, 2-acetylsulfanyl-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, acetyl thiobilineurine iodide
PubChem CID 74629
Nombre IUPAC 2-acetilsulfaniletil(trimetil)azanio; yoduro
SMILES CC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Acetylthiocholine iodide
Punto de fusión 205°C to 209°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 3916578
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.18
Porcentaje de pureza 98%