Learn More
Ácido S-acetiltioacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Acetylthioacetic Acid |
| CAS | 1190-93-8 |
| Fórmula molecular | C4 H6 O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O3S/c1-3(5)8-2-4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(=O)SCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-acetilsulfanilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 134.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0038 |