Learn More
(S)-9-Hidroxi Risperidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-9-hydroxy Risperidone |
| CAS | 147663-01-2 |
| Fórmula molecular | C23 H27 F N4 O3 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | (S)-9-Hydroxyrisperidone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27FN4O3/c1-14-17(23(30)28-9-2-3-19(29)22(28)25-14)8-12-27-10-6-15(7-11-27)21-18-5-4-16(24)13-20(18)31-26-21/h4-5,13,15,19,29H,2-3,6-12H2,1H3/t19-/m0/s1 |
| SMILES | CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCC[C@H](O)C5=N1 |
| Nombre IUPAC | (9S)-3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-9-hidroxi-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 426.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.2067 |