Learn More
Ácido (S)-(-)-9,10-difluoro-3-metil-7-oxo-2,3-dihidro-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazina-6-carboxílico, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15475255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475255 250 mg 250 miligramos
15455255 1 g 1 g
15465255 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15475255 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54086.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100986-89-8
Fórmula molecular C13H9F2NO4
Peso molecular (g/mol) 281.215
Número MDL MFCD04039905
Clave InChI NVKWWNNJFKZNJO-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo levofloxacin q-acid, levofloxacin carboxylic acid, s-9,10-difluoro-3-methyl-7-oxo-3,7-dihydro-2h-1,4 oxazino 2,3,4-ij quinoline-6-carboxylic acid, unii-08gt8fy84e, levofloxacin related compound b, levofloxacin acid, 3s-9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7h-pyrido 1,2,3-de-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, levofloxacin q-acid,-, s-9,10-difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7h-pyrido 1,2,3-de-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, levofloxacin related compound b usp
PubChem CID 688333
SMILES CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic ac
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 mg
Rotación óptica −64° (c=1 in DMSO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.22
Porcentaje de pureza ≥97%