Learn More
(S)-9,10-difluoro-3-metil-2,3,5,6-tetrahidro-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-7-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-9,10-Difluoro-3-methyl-2,3,5,6-tetrahydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-7-one |
| CAS | 1798902-76-7 |
| Fórmula molecular | C12H11F2NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11F2NO2/c1-6-5-17-12-10(14)8(13)4-7-9(16)2-3-15(6)11(7)12/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t6-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1COc2c(F)c(F)cc3C(=O)CCN1c23 |
| Peso molecular (g/mol) | 239.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0758 |