Learn More
Éster etílico del ácido (S)-9,10-difluoro-2,3-dihidro-3-metil-7-oxo-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazina-6-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid ethyl ester |
| CAS | 106939-34-8 |
| Fórmula molecular | C15 H13 F2 N O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-, ethyl ester, (3S)-, 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-, ethyl ester, (S)-, Ethyl 9,10-difluoro-3-(S)-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylate, (S)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid ethyl ester, Levofloxacin Q-acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13F2NO4/c1-3-21-15(20)9-5-18-7(2)6-22-14-11(17)10(16)4-8(12(14)18)13(9)19/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN2[C@@H](C)COc3c(F)c(F)cc(C1=O)c23 |
| Nombre IUPAC | (2S)-6,7-difluoro-2-metil-10-oxo-4-oxa-1-azatriciclo[7.3.1.05,13]trideca-5(13),6,8,11-tetraeno-11-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 309.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.0813 |