Learn More
Éster etílico del ácido (S)-9,10-difluoro-2,3-dihidro-3-metil-7-oxo-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazina-6-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Éster etílico del ácido (S)-9,10-difluoro-2,3-dihidro-3-metil-7-oxo-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazina-6-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid ethyl ester |
| CAS | 106939-34-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (S)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid ethyl ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H13 F2 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13F2NO4/c1-3-21-15(20)9-5-18-7(2)6-22-14-11(17)10(16)4-8(12(14)18)13(9)19/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN2[C@@H](C)COc3c(F)c(F)cc(C1=O)c23 |
| Peso molecular (g/mol) | 309.26 |
| Cantidad | 25 mg |
| Mostrar más |