Learn More
(S)-7-Hidroxi Varfarina, TRC
Código de producto. 30391473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30391473 1 mg -
30406268 25 mg 25 miligramos
30396783 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30391473 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9961261MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63740-81-8
Fórmula molecular C19 H16 O5
Peso molecular (g/mol) 324.33
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 4,7-dihydroxy-3-[(1S)-3-oxo-1-phenylbutyl]-, 2H-1-Benzopyran-2-one, 4,7-dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, (S)-, 4,7-Dihydroxy-3-[(1S)-3-oxo-1-phenylbutyl]-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-S-warfarin, S-7-Hydroxywarfarin, (S)-7-Hydroxywarfarin
Nombre IUPAC 4,7-dihidroxi-3-[(1S)-3-oxo-1-fenilbutil]cromo-2-uno
SMILES CC(=O)C[C@H](C1=C(O)c2ccc(O)cc2OC1=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-7-Hydroxywarfarin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)9-15(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)14-8-7-13(21)10-16(14)24-19(17)23/h2-8,10,15,21-22H,9H2,1H3/t15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.0998