Learn More
(S)-7-Hidroxi Efavirenz, TRC
Código de producto. 30395275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395275 10 mg
30393154 1 mg
30393903 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH80534510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 252343-24-1
Fórmula molecular C14H9ClF3NO3
Peso molecular (g/mol) 331.67
Sinónimo (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
Nombre IUPAC (4S)-6-cloro-4-(2-ciclopropiletinil)-7-hidroxi-4-(trifluorometil)-1H-3,1-benzoxazina-2-una
SMILES Oc1cc2NC(=O)O[C@@](C#CC3CC3)(c2cc1Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-7-Hydroxy Efavirenz
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9ClF3NO3/c15-9-5-8-10(6-11(9)20)19-12(21)22-13(8,14(16,17)18)4-3-7-1-2-7/h5-7,20H,1-2H2,(H,19,21)/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.0223