Learn More
(S)-7-Amino-5H,7H-dibenzo[b,d]azepin-6-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-7-Amino-5H,7H-dibenzo[b,d]azepin-6-one |
| CAS | 847926-88-9 |
| Fórmula molecular | C14 H12 N2 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (7S)-7-Amino-5,7-dihydro-6H-dibenz[b,d]azepin-6-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N2O/c15-13-11-7-2-1-5-9(11)10-6-3-4-8-12(10)16-14(13)17/h1-8,13H,15H2,(H,16,17)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H]1C(=O)Nc2ccccc2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | (7S)-7-amino-5,7-dihidrobenzo[d][1]benzazepin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.095 |