Learn More
(S)-6-metilnicotina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-6-Methylnicotine |
| CAS | 13270-56-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (S)-6-Methylnicotine, Pyridine','2-methyl-5-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]-, Nicotine','6-methyl- (8CI), Pyridine','2-methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-','(S)-, 2-Methyl-5-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine, (S)-6-Methylnicotine, 2-Methyl-5-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyrid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2/c1-9-5-6-10(8-12-9)11-4-3-7-13(11)2/h5-6,8,11H,3-4,7H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CN1[C@@H](CCC1)C=2C=CC(C)=NC2 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-5-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 176.258 |
| Mostrar más |