Learn More
(S)-(+)-6-Metil-5-hepten-2-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309545 250 mg 250 miligramos
11399535 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18884.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58917-26-3 | C8H16O | 128.215 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58917-26-3
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.215
Número MDL MFCD03093080
Clave InChI OHEFFKYYKJVVOX-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s-sulcatol, s-6-methylhept-5-en-2-ol, 2s-6-methylhept-5-en-2-ol, 2s-6-methyl-5-hepten-2-ol, s-+-6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-methyl-5-hepten-2s-ol, 5-hepten-2-ol, 6-methyl-, 2s, +-sulcatol, s-6-methyl-hept-5-en-2-ol
PubChem CID 6971127
Nombre IUPAC (2S)-6-metilhept-5-en-2-ol
SMILES CC(CCC=C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Densidad 0.844
Punto de ebullición 78°C to 80°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Índice de refracción 1.448
Cantidad 250 mg
Beilstein 1720071
Rotación óptica +18° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 99%