Learn More
(S)-6-Hidroxi Nicotina, TRC
Código de producto. 30397428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30397428 2.5 mg 2.50 miligramo
30397002 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397428 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9485552.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10516-09-3
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.23
Sinónimo 5-[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]-2(1H)-pyridinone, (-)-5-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl) -2-pyridinol, 6-Hydroxynicotine, L-6-Hydroxynicotine, 6-Hydroxynicotine
SMILES Ic1ccc(cc1)c2n(nc(C(=O)NN3CCCCC3)c2C)c4c(Cl)cc(Cl)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-6-Hydroxy Nicotine
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O/c1-12-6-2-3-9(12)8-4-5-10(13)11-7-8/h4-5,7,9H,2-3,6H2,1H3,(H,11,13)/t9-/m0/s1