Learn More
(S)-6-cloronicotina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-6-Chloronicotine |
| CAS | 112091-17-5 |
| Fórmula molecular | C10H13ClN2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-pyridine, 6-Chloro-nicotine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13ClN2/c1-13-6-2-3-9(13)8-4-5-10(11)12-7-8/h4-5,7,9H,2-3,6H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CN1CCC[C@H]1c2ccc(Cl)nc2 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-5-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 196.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0767 |