Learn More
Éster bencílico de S-(5-nitro-2-benciloxi)fenil-N-terc-butiloxicarbonil-L-cisteinil-glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-(5-Nitro-2-benzyloxy)phenyl-N-tert-butyloxycarbonyl-L-cysteinyl-glycine Benzyl Ester |
| CAS | 1798903-59-9 |
| Fórmula molecular | C30H33N3O8S |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H33N3O8S/c1-30(2,3)41-29(36)32-24(28(35)31-17-27(34)40-19-22-12-8-5-9-13-22)20-42-26-16-23(33(37)38)14-15-25(26)39-18-21-10-6-4-7-11-21/h4-16,24H,17-20H2,1-3H3,(H,31,35)(H,32,36)/t24-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)CNC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CSC2=C(C=CC(N(=O)=O)=C2)OCC3=CC=CC=C3)=O |
| Nombre IUPAC | S-(2-(benciloxi)-5-nitrofenil)-N-(terc-butoxicarbonil)-L-cisteinilglicinato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 595.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 595.2 |