Learn More
(S)-5-metilhidantoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-5-Methylhydantoin |
| CAS | 40856-73-3 |
| Fórmula molecular | C4 H6 N2 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2O2/c1-2-3(7)6-4(8)5-2/h2H,1H3,(H2,5,6,7,8)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1NC(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | (5S)-5-metilimidazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 114.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0429 |