Learn More
(S)-5-Yodo Naproxeno, TRC
Código de producto. 30402165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402165 100 mg
30392749 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI715300100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116883-62-6
Fórmula molecular C14 H13 I O3
Peso molecular (g/mol) 356.16
Sinónimo (2S)-2-(5-Iodo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid, Naproxen Imp. D (EP), 5-Iodonaproxen
Nombre IUPAC (2S)-2-(5-yodo-6-metoxinaftalena-2-il)ácido propanoico
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1I)[C@H](C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-(5-Iodo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Iodonaproxen)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13IO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.9909