Learn More
(S)-(+)-5-(Hidroximetil)-2-pirrolidinona p-toluenosulfonato, 95%
Product Code. 10570342 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10570342 1 g Frasco de vidrio 1 g
10540532 5 g Frasco de vidrio 5 g
10389043 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10570342 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 348410010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 51693-17-5 | C12H15NO4S | 269,32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51693-17-5
Fórmula molecular C12H15NO4S
Peso molecular (g/mol) 269.32
Número MDL MFCD00274229,MFCD00274229
Clave InChI AMZNHHZJURKRFX-JTQLQIEISA-N
Nombre IUPAC [(2S)-5-oxopirrolidin-2-il]metil 4-metilbenceno-1-sulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H]1CCC(=O)N1
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone p-toluenesulfonate
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 122°C to 129°C
Color Beige a incoloro
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica + 8.50 (20.00°C 589nm,(c=1,C2H5OH))
Rotación específica + 8.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.31
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone p-toluenesulfonate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación