Learn More
(S)-(+)-5-(hidroximetil)-2-pirrolidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374975 1 g 1 g
11456850 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374975 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18359.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17342-08-4 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone serves as a building block in the synthesis of (R)- and (S)-diaminovaleric acids1 and of 5-azasemicorrin bidentate nitrogen ligands for enantioselective catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-(+)-5-(hidroximetil)-2-pirrolidinona sirve como compuesto básico en la síntesis de ácidos (R)- y (S)-diaminovaléricos1 y de ligantes de nitrógeno 5-azasemicorrin bidentado para catálisis enantioselectiva.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17342-08-4
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.132
Número MDL MFCD00077792
Clave InChI HOBJEFOCIRXQKH-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-pyroglutaminol, s-+-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 5s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 5-hydroxymethyl-, 5s, s-pyroglutaminol, l-pyroglutamol, pubchem13847
PubChem CID 643511
Nombre IUPAC (5S)-5-(hidroximetil)pirrolidin-2-ona
SMILES C1CC(=O)NC1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Punto de fusión 78°C to 82°C
Punto de ebullición 147°C to 149°C (0.06 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 4657914
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +30° (c=2 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 98%