Learn More
(S)-(+)-5-Hidroximetil-2-pirrolidinona, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10783521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10783521 1 g Frasco de vidrio 1 g
10667304 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10783521 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303140010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 17342-08-4 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17342-08-4
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Número MDL MFCD00077792
Clave InChI HOBJEFOCIRXQKH-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-pyroglutaminol, s-+-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 5s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 5-hydroxymethyl-, 5s, s-pyroglutaminol, l-pyroglutamol, pubchem13847
PubChem CID 643511
Nombre IUPAC (5S)-5-(hidroximetil)pirrolidin-2-ona
SMILES C1CC(=O)NC1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 78°C to 86°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica +30° (20°C c=2,C2H5OH)
Rotación específica + 30
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina