Learn More
(S)-(-)-5-hidroximetil-2(5H)-furanona, TRC
Código de producto. 30409003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409003 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30409003 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS699590100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-5-hydroxymethyl-2(5H)-furanone
CAS 78508-96-0
Fórmula molecular C5H6O3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O3/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-/m0/s1
SMILES C1=CC(=O)O[C@@H]1CO
Nombre IUPAC (2S)-2-(hidroximetil)-2H-furan-5-ona
Peso molecular (g/mol) 114.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0317