Learn More
(S)-(-)-5-hidroximetil-2(5H)-furanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312717 250 mg 250 miligramos
11302717 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11919.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 78508-96-0 | C5H6O3 | 114.1 g/mol
(S)-(-)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanone is used in the preparation of partially saturated heterocycles via a diastereoselective ring chain formation. It is also used in the synthesis of (1R,3S)-cis-chrysanthemic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-(-)-5-hidroximetil-2(5H)-furanona se utiliza en la preparación de heterociclos parcialmente saturados mediante una formación de cadena de anillo diastereoselectiva. También se utiliza en la síntesis de ácido (1R,3S)-cis-crisantemo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78508-96-0
Fórmula molecular C5H6O3
Peso molecular (g/mol) 114.1
Número MDL MFCD00075370
Clave InChI AWNLUIGMHSSXHB-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo s---5-hydroxymethyl-2 5h-furanone, s-5-hydroxymethyl furan-2 5h-one, 2s-2-hydroxymethyl-2h-furan-5-one, 2 5h-furanone, 5-hydroxymethyl-, 5s, 5s-5-hydroxymethyl-5h-furan-2-one, pubchem7063, s-5-hydroxy-2-penten-4-olide, 5-hydroxymethyl-2 5h-furanone #, 5beta-hydroxymethyl furan-2 5h-one
PubChem CID 10176122
Nombre IUPAC (2S)-2-(hidroximetil)-2H-furan-5-ona
SMILES C1=CC(=O)OC1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanone
Punto de fusión 34°C to 43°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 3537455
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica −148° (c=1.4 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1
Porcentaje de pureza 98%