Learn More
(S)-5-Hidroxicloruro de Propafenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-5-Hydroxy Propafenone Hydrochloride |
| CAS | 158080-71-8 |
| Fórmula molecular | C21 H27 N O4 . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-11-9-17(23)13-19(21)20(25)10-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9,11,13,18,22-24H,2,8,10,12,14-15H2,1H3;1H/t18-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCCNC[C@H](O)COc1ccc(O)cc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[5-hidroxi-2-[(2S)-2-hidroxi-3-(propilamino)propoxi]fenil]-3-fenilpropan-1-uno; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 393.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.1707 |