Learn More
(S)-(+)-5-Hexen-2-ol (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-5-Hexen-2-ol |
| CAS | 17397-24-9 |
| Fórmula molecular | C6H12O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2S)-5-Hexen-2-ol, (S)-(+)-1-Hexen-5-ol, (S)-Hex-5-en-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3,6-7H,1,4-5H2,2H3/t6-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](O)CCC=C |
| Nombre IUPAC | (2S)-hex-5-en-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 100.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0888 |