Learn More
(S)-(-)-5-fluorowillardiina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-5-Fluorowillardiine |
| CAS | 140187-23-1 |
| Fórmula molecular | C7H8FN3O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (S)-alpha-Amino-5-fluoro-3,4-dihydro-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinepropanoic Acid, (alphaS)-alpha-Amino-5-fluoro-3,4-dihydro-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinepropanoic Acid, (5S)-Fluorowillardiine, (S)-5-Fluorowillardiine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8FN3O4/c8-3-1-11(2-4(9)6(13)14)7(15)10-5(3)12/h1,4H,2,9H2,(H,13,14)(H,10,12,15)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CN1C=C(F)C(=O)NC1=O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 217.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0499 |