Learn More
(S)-5-cloro-naproxeno, TRC
Código de producto. 30349523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349523 250 mg 250 miligramos
30358996 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30349523 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369715250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89617-86-7
Fórmula molecular C14 H13 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 264.7
Sinónimo (2S)-2-(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid, Naproxen Imp. B (EP), 5-Chloronaproxen
Nombre IUPAC (2S)-2-(5-cloro-6-metoxinaftalen-2-il)ácido propanoico
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1Cl)[C@H](C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Chloronaproxen)
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13ClO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0553