Learn More
(S)-5-Bromo Naproxeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Bromonaproxen) |
| CAS | 84236-26-0 |
| Fórmula molecular | C14 H13 Br O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (2S)-2-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid, Naproxen Imp. C (EP), 5-Bromonaproxen |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13BrO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2cc(ccc2c1Br)[C@H](C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(5-bromo-6-metoxinaftalen-2-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 309.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.0048 |