Learn More
(S)-5-aminometil-3-(4-morfolinofenil)-1,3-oxazolidin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-5-Aminomethyl-3-(4-morpholinophenyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| CAS | 952288-54-9 |
| Fórmula molecular | C14H19N3O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (5S)-5-Aminomethyl-3-(4-morpholinophenyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19N3O3/c15-9-13-10-17(14(18)20-13)12-3-1-11(2-4-12)16-5-7-19-8-6-16/h1-4,13H,5-10,15H2/t13-/m0/s1 |
| SMILES | NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3 |
| Nombre IUPAC | (5S)-5-(aminometil)-3-(4-morfolin-4-ilfenil)-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 277.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.1426 |