Learn More
(S)-5-(Aminometil)-3-(3-fluoro-4-morfolinofenil)oxazolidin-2-ona (Desacetilinazolid), Mikromol™
Descripción
(S)-5-(Aminometil)-3-(3-fluoro-4-morfolinofenil)oxazolidin-2-ona (Desacetilinazolid)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desacetyllinezolid |
| CAS | 168828-90-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Desacetyllinezolid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H18 F N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Oxazolidinone, 5-(aminomethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-, (5S)-, 2-Oxazolidinone, 5-(aminomethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-, (S)-, (-)-(S)-5-(Aminomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one, (5S)-5-(Aminomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (5S)-5-(Aminomethyl)-3-[3-fluoro-4-(morpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-5-Aminomethyl-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-5-Aminomethyl-3-[3-fluoro-4-(morpholin-4-yl)phenyl]oxazolidin-2-one, (S)-N-[[3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]amine, PNU 105868, Linezolid Related Compound C (USP), Linezolid Related Compound C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18FN3O3/c15-12-7-10(18-9-11(8-16)21-14(18)19)1-2-13(12)17-3-5-20-6-4-17/h1-2,7,11H,3-6,8-9,16H2/t11-/m0/s1 |
| SMILES | NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2 |
| Nombre IUPAC | (5S)-5-(aminometil)-3-(3-fluoro-4-morfolin-4-ilfenil)-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Mostrar más |