Learn More
(S)-5-Amino-4-(4-amino-1-oxoisoindolina-2-il)-5-oxopentanoico Ácido, TRC
Código de producto. 30007067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30007067 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30007067 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA794883250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-5-Amino-4-(4-amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-5-oxopentanoic Acid
CAS 874760-72-2
Nombres de analitos o componentes (S)-5-Amino-4-(4-amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-5-oxopentanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H15 N3 O4
Sinónimo (γS)-4-Amino-γ-(aminocarbonyl)-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindole-2-butanoic Acid, 2H-Isoindole-2-butanoic acid, 4-amino-γ-(aminocarbonyl)-1,3-dihydro-1-oxo-, (γS)- (9CI, ACI), (γS)-4-Amino-γ-(aminocarbonyl)-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindole-2-butanoic acid (ACI), 2H-Isoindole-2-butanoic acid 4-amino-γ-(aminocarbonyl)-1,3-dihydro-1-oxo-, (γS)-
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15N3O4/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)20)10(12(15)19)4-5-11(17)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H2,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)N1Cc2c(N)cccc2C1=O
Nombre IUPAC (4S)-5-amino-4-(4-amino-1-oxo-isoindolina-2-il)-5-oxo-pentanoico
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 277.28
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.1063