Learn More
Ácido (S)-5-amino-2-(4-amino-1-oxoisoindolin-2-il)-5-oxopentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-5-Amino-2-(4-amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-5-oxopentanoic Acid |
| CAS | 874760-69-7 |
| Fórmula molecular | C13H15N3O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (alphaS)-4-Amino-alpha-(3-amino-3-oxopropyl)-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindole-2-acetic Acid |
| SMILES | NC(=O)CC[C@H](N1Cc2c(N)cccc2C1=O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 277.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.1063 |