Learn More
S-(5'-Adenosil)-L-homocisteína, TRC
Código de producto. 17932755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17932755 10 mg 10 miligramos
17911975 100 mg 100 miligramos
17900525 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17932755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA29150010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 979-92-0
Fórmula molecular C14 H20 N6 O5 S
Sinónimo S-(5'-Desoxiadenosina-5'-il)-L-homocisteína∣L-5'-S-(3-Amino-3-carboxipropil)-5'-tioadenosina∣Adenosil-L-homocisteína∣Adenosilhomocisteína∣L-S-adenosilhomocisteína∣S-adenosilhomocisteína∣S-adenosilhomocisteína;
Especificaciones
Formato Sin diluir
Peso molecular 384.41
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza >95% (HPLC)
Cantidad 10 mg
Nombre del producto químico o material S-adenosil-L-Homocisteína