Learn More
(S)-5-(4-hidroxifenil)-5-etilhidantoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-5-(4-Hydroxyphenyl)-5-ethylhydantoin |
| CAS | 65567-35-3 |
| Fórmula molecular | C11H12N2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (S)-5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-2,4-imidazolidinedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O3/c1-2-11(9(15)12-10(16)13-11)7-3-5-8(14)6-4-7/h3-6,14H,2H2,1H3,(H2,12,13,15,16)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@@]1(C(=O)NC(=O)N1)C2=CC=C(C=C2)O |
| Nombre IUPAC | (S)-5-etil-5-(4-hidroxifenil)imidazolidin-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 220.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.08 |