Learn More
Ácido (S)-(-)-5-[(2-acetoxipropanoil)amino]-2,4,6-triyodoisoftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-5-[(2-Acetoxypropanoyl)amino]-2,4,6-triiodoisophthalic Acid |
| CAS | 1416451-25-6 |
| Fórmula molecular | C13H10I3NO7 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5-[[(2S)-2-(Acetyloxy)-1-oxopropyl]amino]-2,4,6-triiodo-1,3-benzendicarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10I3NO7/c1-3(24-4(2)18)11(19)17-10-8(15)5(12(20)21)7(14)6(9(10)16)13(22)23/h3H,1-2H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](OC(=O)C)C(=O)Nc1c(I)c(C(=O)O)c(I)c(C(=O)O)c1I |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-[[(2S)-2-acetiloxipropanoil]amino]-2,4,6-triyodobenceno-1,3-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 672.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 672.7591 |