Learn More
S 421 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30322799 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30322799 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV16900000AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S 421
CAS 127-90-2
Nombres de analitos o componentes S 421
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C6 H6 Cl8 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Bis(2,3,3,3-tetrachloropropyl) Ether
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6Cl8O/c7-3(5(9,10)11)1-15-2-4(8)6(12,13)14/h3-4H,1-2H2
SMILES ClC(COCC(Cl)C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,1,1,2-tetracloro-3-(2,3,3,3-tetracloropropoxi)propano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 377.74
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.7927 g/mol