Learn More
(S)-4-Fenil-2-oxazolidona, TRC
Código de producto. 30410099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410099 5 g -
30426748 25 g -
30426526 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3358205G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99395-88-7
Fórmula molecular C9 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 163.1733
Sinónimo 2-Oxazolidinone, 4-phenyl-, (4S)-, 2-Oxazolidinone, 4-phenyl-, (S)-, (+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (4S)-4-Phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (4S)-4-Phenyloxazolidin-2-one, (S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (S)-POZ, (S)-POZ
Nombre IUPAC (4S)-4-fenil-1,3-oxazolidina-2-ona
SMILES O=C1N[C@H](CO1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-4-Phenyloxazolidin-2-one
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0633