Learn More
(S)-(+)-4-fenil-2-oxazolidinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225781 1 g Frasco de vidrio 1 g
10663862 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10225781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303850010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99395-88-7 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99395-88-7
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.18
Número MDL MFCD00043396
Clave InChI QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo s-+-4-phenyl-2-oxazolidinone, s-4-phenyl-2-oxazolidinone, s-4-phenyloxazolidin-2-one, 4s-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenyl-, 4s, 4s-4-phenyloxazolidin-2-one, s-4-phenyl-2-oxazolidenone, s-ph-oxazolidinone, pubchem6076
PubChem CID 730424
Nombre IUPAC (4S)-4-fenil-1,3-oxazolidina-2-ona
SMILES C1C(NC(=O)O1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Punto de fusión 130°C to 133°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica + 49.5
Condición de rotación específica +49.5° (20°C c=2,CHCl3)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino