Learn More
(S)-(+)-4-fenil-2-oxazolidinona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11352379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352379 1 g 1 g
11362379 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27306.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99395-88-7
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.176
Número MDL MFCD00043396
Clave InChI QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo s-+-4-phenyl-2-oxazolidinone, s-4-phenyl-2-oxazolidinone, s-4-phenyloxazolidin-2-one, 4s-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenyl-, 4s, 4s-4-phenyloxazolidin-2-one, s-4-phenyl-2-oxazolidenone, s-ph-oxazolidinone, pubchem6076
PubChem CID 730424
Nombre IUPAC (4S)-4-fenil-1,3-oxazolidina-2-ona
SMILES C1C(NC(=O)O1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Punto de fusión 130°C to 132°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Rotación óptica +52° (c=2 in Chloroform)
Porcentaje de pureza 98%