Learn More
(S)-(+)-4-Fenil-2-butanol, 97 %, ee 99 %
Código de producto. 11349545
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349545 250 mg 250 miligramos
11339545 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18886.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22148-86-3
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD03093082
Clave InChI GDWRKZLROIFUML-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-+-4-phenyl-2-butanol, s-4-phenyl-2-butanol, 2s-4-phenylbutan-2-ol, unii-ejp87n3z5v, 2s-4-phenyl-2-butanol, 4-phenyl-2-butanol, 2s, ejp87n3z5v, s-+-4-phenylbutan-2-ol, +-4-phenyl-2-butanol, 4-phenyl-2-butanol, s
PubChem CID 6994425
Nombre IUPAC (2S)-4-fenilbutan-2-ol
SMILES CC(CCC1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-4-Phenyl-2-butanol
Densidad 0.98
Punto de ebullición 239°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Índice de refracción 1.517
Cantidad 250 mg
Beilstein 4859487
Rotación óptica +14° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 97%