Learn More
(S)-(+)-4-Penten-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309939 1 g 1 g
11319939 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309939 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25728.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55563-79-6 | C5H10O | 86.134 g/mol
(S)-(+)-4-Penten-2-ol is involved in the synthesis of goniothalamin, hexadecanolide, massoia lactone, and parasorbic acid through sequential allylboration-esterification ring-closing metathesis reactions. It is also used to prepare 2-pentanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-(+)-4-penten-2-ol participa en la síntesis de goniotalamina, hexadecanolida, lactona de massoia y ácido parasórbico mediante reacciones secuenciales de metátesis con cierre de anillo de alilboración-esterificación. También se usa para preparar 2-pentanona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55563-79-6
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.134
Número MDL MFCD03427200
Clave InChI ZHZCYWWNFQUZOR-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo s-+-4-penten-2-ol, 4-penten-2-ol, 2s, 2s-pent-4-en-2-ol, 2s-4penten-2-ol, s-4-pentene-2-ol, 2s-4-penten-2-ol, s-pent-4-en-2-ol, s-2-hydroxypent-4-ene
PubChem CID 6994332
Nombre IUPAC (2S)-pent-4-en-2-ol
SMILES CC(CC=C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-4-Penten-2-ol
Densidad 0.837
Punto de ebullición 115°C to 116°C
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Índice de refracción 1.425
Cantidad 1 g
Número UN UN1987
Rotación óptica +5.2° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 97%