Learn More
Ácido (S)-4-oxoazetidina-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-4-Oxoazetidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 16404-94-7 |
| Fórmula molecular | C4H5NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2S)-4-Oxoazetidine-2-carboxylic acid, (2S)-4-Oxo-2-azetidinecarboxylic acid, L-4-Oxo-2-azetidinecarboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5NO3/c6-3-1-2(5-3)4(7)8/h2H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1CC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-4-oxoazetidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 115.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0269 |