Learn More
Clorhidrato de (S)-4-oxo-homofenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-4-Oxo-homophenylalanine Hydrochloride |
| CAS | 168154-76-5 |
| Fórmula molecular | C10H12ClNO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (αS)-α-Amino-γ-oxo-benzenebutanoic Acid Hydrochloride, (S)-α-Amino-γ-oxo-benzenebutanoic Acid Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO3.ClH/c11-8(10(13)14)6-9(12)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6,11H2,(H,13,14);1H/t8-;/m0./s1 |
| SMILES | N[C@H](C(O)=O)CC(C1=CC=CC=C1)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-amino-4-oxo-4-fenilbutanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 229.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.0506 |