Learn More
Ácido S-(4-Nitrofenil)mercapturico, TRC
Código de producto. 30484288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30484288 50 mg -
30464675 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30484288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN50441050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91088-55-0
Fórmula molecular C11 H12 N2 O5 S
Peso molecular (g/mol) 284.29
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-3-(4-nitrofenil)sulfanilpropanoico
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-(4-Nitrophenyl)mercapturic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O5S/c1-7(14)12-10(11(15)16)6-19-9-4-2-8(3-5-9)13(17)18/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,12,14)(H,15,16)/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0467